Läs mer
Tenn(II)kloriddihydrat, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11342565
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342565 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11342565 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer ES00640250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
CAS 10025-69-1
Kvantitet 250 g
Molekylformel Cl2H4O2Sn
InChI-nyckel FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Cl-].[Cl-].[Sn++]
IUPAC-namn X²-tenn(2+)-dihydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 225.64
Kvalitet ExpertQ
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tenn(II)klorid-2-hydrat, pro analysi, ACS , ISO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .