Läs mer
Tin(II) Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073613 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
Produktkod. 11448962
Brand: Fisher Chemical T/1652/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10025-69-1
Molekylformel Cl2Sn·2H2O
MDL-nummer 149863
Specifikationer
Kokpunkt 652°C
Smältpunkt 37°C
Färg Colorless
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 225.63g/mol
Förpackning Plastic powder jar