Läs mer
Tin(ii) kloriddihydrat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Produktkod. 15653500
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15653500 500 g 500g
15633500 100 g 100g
15643500 1 kg 1kg
15663500 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15653500 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31669500G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens ISO , Reagens European Pharmacopoeia,≥ 98 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-69-1
MDL-nummer MFCD00149863
Specifications
Kemiskt namn eller material Tin(Ii) Chloride Dihydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 500 g
Linjär formel SnCl2 · 2H2O
UN-nummer 3260
Formel vikt 225,65 g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.