Läs mer
Tin(II) chloride dihydrate, Reagent Grade
Produktkod. 11337227
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337227 100 g 100g
11357227 10 g 10g
11367227 500 g 500g
11347227 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11337227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011536.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-69-1 | SnCl2·2H2O
Tenn(II)klorid används som sensibiliseringsmedel vid framställning av glas och plast för metallisering. Det fungerar som ett kraftfullt reduktionsmedel. Andra användningsområden för tennklorid är galvaniseringsbad av tenn, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiska elaster, lödmedel, antioxidanter, garvmedel och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-69-1
Molekylformel SnCl2·2H2O
MDL-nummer MFCD00149863
Synonym Stannous chloride dihydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) chloride dihydrate
Smältpunkt 43°C to 46°C
Namnnotering Reagent Grade
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in dilute and concentrated HCl,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and NaOH solution. Decomposes in excess water.
Formel vikt 225.65 (189.62 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Känslighet Air Sensitive
Densitet 2.71 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.