Läs mer
Tin(II) Chloride Dihydrate, Supelco™
Produktkod. 15835050
Change view
Kvantitet:
250 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15835050 2.5 kg 2.5kg
15825050 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15835050 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1078142500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-69-1
Specifica
Kokpunkt 623°C/1013 hPa (anhydrous substance)
Kemiskt namn eller material Tin(II) Chloride Dihydrate
Smältpunkt 38°C (anhydrous substance)
Kvantitet 2.5 kg
MDL-nummer MFCD00149863
Synonym Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride, Tin(II) chloride dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 225.65
Kvalitet Research
Densitet 2.71 g/cm3 at 20°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.