Läs mer
Tin(II) chloride dihydrate, Supelco™
Produktkod. 32237592
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32237592 25 kg
1 options
Produktkod. 32237592 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1078159025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 623°C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Kemiskt namn eller material Tin(II) chloride dihydrate
Smältpunkt 38°C (anhydrous substance)
CAS 10025-69-1
Kvantitet 25 kg
Densitet 2.71 g/cm³ at 20°C
Synonym Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride, Tin(II) chloride dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 225.65
Kvalitet Not Available