Learn More
Tin(II) chloride dihydrate, Supelco™
Product Code. 32237592
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 kg
Unit Size:
25kg
Product Code. Quantity Unit Size
32237592 25 kg 25kg
1 options
Product Code. 32237592 Supplier Supelco Supplier No. 1078159025
 Restricted Item
Beräknad leverans: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Boiling Point 623°C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Chemical Name or Material Tin(II) chloride dihydrate
Melting Point 38°C (anhydrous substance)
CAS 10025-69-1
Quantity 25 kg
Density 2.71 g/cm³ at 20°C
Synonym Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride, Tin(II) chloride dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 225.65
Grade Not Available
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.