Läs mer
Tenn(II) klorid dihydrat, TRC
Produktkod. 30452171
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30452171 50 g
1 options
Produktkod. 30452171 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44379550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stannous chloride dihydrate
CAS 10025-69-1
Molekylformel Cl2 Sn . 2 H2 O
Kvantitet 50 g
Synonym Stannous chloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
LEDER O.O.Cl[Sn]Cl
IUPAC-namn diklorotin; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 225.65
Formel vikt 225.861