Läs mer
Tin(Ii) Chloride, Honeywell
Produktkod. 15671830 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15671830 100 g 100g
15691830 500 g 500g
15681830 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15671830 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 208256100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-99-8
Molekylformel Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 189.61
MDL-nummer MFCD00011241
InChI-nyckel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC-namn dichlorotin
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(Ii) Chloride
Kvantitet 100 g
Linjär formel SnCl2
UN-nummer 3260
Formel vikt 189.62g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent