Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(Ii) Chloride |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | SnCl2 |
| UN-nummer | 3260 |
| Formel vikt | 189.62g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Kvalitet | Reagent |