Läs mer
Tin(II) chloride hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11337067
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337067 5 g 5g
11327067 25 g 25g
11347067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010894.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1370709-86-6 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tenn(II)klorid används i stor utsträckning som reduktionsmedel i organisk syntes, till exempel omvandling av kinoner till hydrokinoner, nitroaromater till aromatiska aminer och i Stephen-reduktion. Det kan användas för att reducera vissa metallsalter till metaller, plätering av tenn, analytisk testning av kvicksilverjoner, bildning av silverspeglar och metall-metallbindningar. Det används också för förtenning, som betningsmedel vid textilfärgning och som katalysator vid framställning av polymjölksyra. Vidare används den som en livsmedelstillsats, där den fungerar som en antioxidant och ett färgbevarande medel. Det kan användas vid kondensation av arylaldehyder med cyklohexan-1,3-dioner för att syntetisera xantener. Det katalyserar direkt omvandling av aldehyder till beta-ketoestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1370709-86-6
Molekylformel Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 189.61
MDL-nummer MFCD00011241
InChI-nyckel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride hydrate
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) chloride hydrate
Smältpunkt 43°C to 46°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel SnCl2·xH2O
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8783
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene.
IUPAC-namn diklortin
Formel vikt 189.62 (Anhydrous)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Densitet 2.71 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.