Läs mer
Tin(II) chloride hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Beskrivning
Tenn(II)klorid används i stor utsträckning som reduktionsmedel i organisk syntes, till exempel omvandling av kinoner till hydrokinoner, nitroaromater till aromatiska aminer och i Stephen-reduktion. Det kan användas för att reducera vissa metallsalter till metaller, plätering av tenn, analytisk testning av kvicksilverjoner, bildning av silverspeglar och metall-metallbindningar. Det används också för förtenning, som betningsmedel vid textilfärgning och som katalysator vid framställning av polymjölksyra. Vidare används den som en livsmedelstillsats, där den fungerar som en antioxidant och ett färgbevarande medel. Det kan användas vid kondensation av arylaldehyder med cyklohexan-1,3-dioner för att syntetisera xantener. Det katalyserar direkt omvandling av aldehyder till beta-ketoestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) chloride hydrate |
| Smältpunkt | 43°C to 46°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | SnCl2·xH2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,8783 |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.