Läs mer
Tenn(II)kloridlösning, Chem Lab™
Produktkod. 15342432
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 15342432
Brand: Chem-Lab CL07.2001.0100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Smältpunkt -25°C
Färg Färglös
pH <1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Soluble in Water
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 235g Sn/l HCl 37%
Densitet 1.35g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(II) chloride solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tin(II) chloride