Läs mer
Tin (II) Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stannous Chloride |
| CAS | 7772-99-8 |
| Molekylformel | SnCl2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Tin Dichloride, Dichlorotin, Tin Protochlorie, Tin Chloride, Tin (II) Chloride, Stannous Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | Cl[Sn]Cl |
| IUPAC-namn | dichlorotin |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.6 |
| Formel vikt | 189.8399 |