Läs mer
Tenn(II)klorid, ultratorr, 99,9985% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398577 25 g 25g
11378577 1 g 1g
11368577 5 g 5g
11388577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11398577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035723.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tenn(II)klorid används i stor utsträckning som reduktionsmedel i organisk syntes, till exempel omvandling av kinoner till hydrokinoner, nitroaromater till aromatiska aminer och i Stephen-reduktion. Det fungerar som ett antislammedel och en stabilisator. Det kan användas för att reducera vissa metallsalter till metaller, förtennplätering och i analytisk kemi för att testa kvicksilverjoner. Det används också som betningsmedel vid textilfärgning och som katalysator vid framställning av polymjölksyra. Det används som en livsmedelstillsats, där det fungerar som en antioxidant och ett färgretentionsmedel. Det kan användas vid kondensation av arylaldehyder med cyklohexan-1,3-dioner för att syntetisera xantener. Det katalyserar direkt omvandling av aldehyder till beta-ketoestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-99-8
Molekylformel Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 189.61
MDL-nummer MFCD00011241
InChI-nyckel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifikationer
Kokpunkt 652°C
Kemiskt namn eller material Tin(II) Chloride
Smältpunkt 247°C
Namnnotering Ampouled under argon
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in water,alkalies,alcohol,methyl ethyl ketone,methyl acetate and acetone.
IUPAC-namn diklortin
Formel vikt 189.62
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 3.95
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.