Läs mer
Tin(II) ethoxide
Produktkod. 11410510
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410510 1 g 1g
11337977 5 g 5g
11347977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410510 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020896.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14791-99-2 | C4H10O2Sn | 208.832 g/mol
Tenn(II)etoxid används vid katalysatorsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14791-99-2
Molekylformel C4H10O2Sn
Molekylvikt (g/mol) 208.832
MDL-nummer MFCD00015653
InChI-nyckel XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
PubChem CID 71317418
IUPAC-namn etanolat; tenn(2+)
LEDER CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) ethoxide
Smältpunkt ∼200°C (decomposition)
Linjär formel Sn(OC2H5)2
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water
Formel vikt 208.81
Fysisk form Solid/Semi-solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.