Läs mer
Tenn(II)fluorid, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347247
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347247 500 g 500g
11337247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011544.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-47-3
Tenn(II)fluorid används för att förebygga karies. Det är en aktiv ingrediens i tandkrämer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-47-3
MDL-nummer MFCD00042540
Specifikationer
Kokpunkt 850°C
Kemiskt namn eller material Tin(II) fluoride
Smältpunkt 219°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Linjär formel SnF2
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8784
Löslighetsinformation Soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. Insoluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Formel vikt 156.69
Procent renhet 97.5%
Odör Odorless
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 4.57 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.