Läs mer
Tenn(II)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3756723 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10652345
Brand: Thermo Scientific Acros 308500050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-47-3
Molekylformel F2Sn
Molekylvikt (g/mol) 156.69
MDL-nummer MFCD00042540
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) fluoride
Färg Vitt
Fysisk form Pulver, Kristaller eller Kristallint Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel SnF2
Merck Index 15, 8911
Löslighetsinformation Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
Formel vikt 156.69
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.