Läs mer
Tin(II) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11302428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302428 5 g 5g
11392418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014476.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-70-9 | I2Sn | 372.519 g/mol
Tenn(II)jodid används för att framställa tunna organisk-oorganiska perovskitfilmer som uppvisar likformiga ytor och stark fotoluminescens. Den finner användning som ett analytiskt reagens vid bestämning av rodium och iridium genom spektrofotometri. Den är också involverad i syntesen av CH3 ( CH2 ) 11NH3 ] SnI3 som är en hybridhalvledare med MoO3 -typ tenn (II)jodidskikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-70-9
Molekylformel I2Sn
Molekylvikt (g/mol) 372.519
MDL-nummer MFCD00049545
InChI-nyckel JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 25138
IUPAC-namn dijodotin
LEDER [Sn](I)I
Specifikationer
Kokpunkt 720°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Tin(II) Iodide
Smältpunkt 320°C
Namnnotering Ampouled under argon
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides.
Formel vikt 372.5
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 5.28
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.