Läs mer
Tenn(II)jodid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Tenn(II)jodid används för att framställa tunna organisk-oorganiska perovskitfilmer som uppvisar likformiga ytor och stark fotoluminescens. Den finner användning som ett analytiskt reagens vid bestämning av rodium och iridium genom spektrofotometri. Den är också involverad i syntesen av CH3 ( CH2 ) 11NH3 ] SnI3 som är en hybridhalvledare med MoO3 -typ tenn (II)jodidskikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 720 °C (dekomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) Iodide |
| Smältpunkt | 320 °C |
| Namnnotering | Ampolerad under argon |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Analysprocentintervall | 99,99 %, metallbas |
| Densitet | 5.28 |
| Löslighetsinformation | Löslig i bensen, koldisulfid, kloroform och lösningar av alkaliklorider och jodid. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.