Läs mer
Tin(II) methanesulfonate, 50% w/w aq. soln.
Produktkod. 15466178
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466178 100 mL 100ml
15476178 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59773.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 53408-94-9 | C2H6O6S2Sn | 308.89 g/mol
Det används inom galvaniseringsindustrin. Tennmetansulfonat är en vattenlösning som används vid metallytbehandling. Främst som ersättning för tennsulfat där höghastighetsavlagringar behövs (rulle-till-rulle).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används inom galvaniseringsindustrin. Tennmetansulfonat är en vattenlösning som används vid metallytbehandling. Främst som ersättning för tennsulfat där höghastighetsavlagringar behövs (rulle-till-rulle).
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53408-94-9
Molekylformel C2H6O6S2Sn
Molekylvikt (g/mol) 308.89
MDL-nummer MFCD00137737
InChI-nyckel JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous methanesulfonate, methanesulfonic acid, tin 2+ salt, tin ii methanesulfonate, methanesulfonate; tin 2+, methanesulfonic acid, tin 2+ salt 2:1, tin ii methanesulfonate solution, tin ii bis methanesulfonate, pubchem11154, stannous methylsulfonate, 2ch3o3s.sn
PubChem CID 6452824
IUPAC-namn metansulfonat;tenn(2+)
LEDER [Sn++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) methanesulfonate
Smältpunkt -27°C
Densitet 1.55
Linjär formel (CH3SO3)2Sn
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3265
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 308.91
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.