Läs mer
Tin(II) methanesulfonate, 50% w/w aq. soln.
Código de producto. 15476178
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
15476178 250 mL 250ml
15466178 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15476178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59773.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 53408-94-9 | C2H6O6S2Sn | 308.89 g/mol
Det används inom galvaniseringsindustrin. Tennmetansulfonat är en vattenlösning som används vid metallytbehandling. Främst som ersättning för tennsulfat där höghastighetsavlagringar behövs (rulle-till-rulle).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används inom galvaniseringsindustrin. Tennmetansulfonat är en vattenlösning som används vid metallytbehandling. Främst som ersättning för tennsulfat där höghastighetsavlagringar behövs (rulle-till-rulle).
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 53408-94-9
Molekylformel C2H6O6S2Sn
Molekylvikt (g/mol) 308.89
MDL-nummer MFCD00137737
InChI-nyckel JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous methanesulfonate, methanesulfonic acid, tin 2+ salt, tin ii methanesulfonate, methanesulfonate; tin 2+, methanesulfonic acid, tin 2+ salt 2:1, tin ii methanesulfonate solution, tin ii bis methanesulfonate, pubchem11154, stannous methylsulfonate, 2ch3o3s.sn
PubChem CID 6452824
IUPAC-namn metansulfonat;tenn(2+)
LEDER [Sn++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tin(II) methanesulfonate
Smältpunkt -27°C
Densitet 1.55
Linjär formel (CH3SO3)2Sn
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3265
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 308.91
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.