Läs mer
Tin(II) methoxide
Produktkod. 11367977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367977 5 g 5g
11357977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020897.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14794-99-1 | C2H6O2Sn | 180.778 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14794-99-1
Molekylformel C2H6O2Sn
Molekylvikt (g/mol) 180.778
MDL-nummer MFCD00015612
InChI-nyckel UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 71317297
IUPAC-namn metanolat;tenn(2+)
LEDER C[O-].C[O-].[Sn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) methoxide
Smältpunkt 242°C to 243°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 180.76
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.