Läs mer
Tenn(II)oxalat, 98%
Produktkod. 11449193
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449193 2500 g 2500g
11429193 100 g 100g
11439193 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449193 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11689.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206,728 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 814-94-8
Molekylformel C2O4Sn
Molekylvikt (g/mol) 206.728
MDL-nummer MFCD00040678
InChI-nyckel OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
PubChem CID 13149
IUPAC-namn oxalat;tenn(2+)
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin (II) oxalate
Smältpunkt 280 °C (dekomposition)
Kvantitet 2500 g
Densitet 3.56
Linjär formel SnC2O4
UN-nummer UN3288
Beilstein 3708588
Merck Index 14,8786
Formel vikt 206.72
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.