Läs mer
Tenn(II)oxalat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) Oxalate |
| CAS | 814-94-8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | C2O4Sn |
| Synonym | Ethanedioic Acid Tin(2+) Salt, Oxalic Acid Tin(2+) Salt, Tin Oxalate (SnC2O4), Fascat 2001, Stannous Oxalate, Tin(2+) Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2 |
| LEDER | O=C1O[Sn]OC1=O |
| IUPAC-namn | 1,3,2λ^{2}-dioxastannolane-4,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.73 |
| Formel vikt | 207.8819 |