Läs mer
Tenn(II)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Tenn(II)oxid används som reduktionsmedel, mjukt slipmedel och vid framställning av tenn(II)salter. Det används vid tillverkning av kopparrubinglas och för belysning med UV-ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tenn(II)oxid används som reduktionsmedel, mjukt slipmedel och vid beredning av tenn(II)salter. Det används vid tillverkning av kopparrubinglas och för belysning med UV-ljus.
Löslighet
Olösligt i vatten och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med material som starka oxidationsmedel, starka syror, starka reduktionsmedel och alkalimetaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(II) oxide |
| Smältpunkt | 1080°C (decomposition) |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | SnO |
| Merck Index | 14,8787 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water and alcohol. |
| Formel vikt | 134.69 |
| Procent renhet | 99% |
| Odör | Odorless |
| Densitet | 6.45 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.