Läs mer
Tenn(II)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11483498
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483498 2500 g 2500g
11463498 100 g 100g
11473498 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17889.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21651-19-4 | OSn | 134.71 g/mol
Tenn(II)oxid används som reduktionsmedel, mjukt slipmedel och vid framställning av tenn(II)salter. Det används vid tillverkning av kopparrubinglas och för belysning med UV-ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tenn(II)oxid används som reduktionsmedel, mjukt slipmedel och vid beredning av tenn(II)salter. Det används vid tillverkning av kopparrubinglas och för belysning med UV-ljus.
Löslighet
Olösligt i vatten och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med material som starka oxidationsmedel, starka syror, starka reduktionsmedel och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21651-19-4
Molekylformel OSn
Molekylvikt (g/mol) 134.71
MDL-nummer MFCD00011243
InChI-nyckel QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
PubChem CID 88989
IUPAC-namn oxotin
LEDER O=[Sn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) oxide
Smältpunkt 1080°C (decomposition)
Kvantitet 2500 g
Linjär formel SnO
Merck Index 14,8787
Löslighetsinformation Insoluble in water and alcohol.
Formel vikt 134.69
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 6.45
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.