Läs mer
Tenn(II)pyrofosfat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413830
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413830 250 g 250g
11403830 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089785.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15578-26-4 | O7P2Sn2 | 411.361 g/mol
Tenn(II)pyrofosfat används för att hämma bildningen av flyktiga svavelföreningar. Vidare används den för cyanidfri tennbeläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15578-26-4
Molekylformel O7P2Sn2
Molekylvikt (g/mol) 411.361
MDL-nummer MFCD00049544
InChI-nyckel GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
Synonym stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4-
PubChem CID 66379
IUPAC-namn fosfonatofosfat; tenn(2+)
LEDER [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) Pyrophosphate
Smältpunkt 400°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 411.32
Densitet 4.009
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.