Läs mer
Tenn(II)sulfat, 95,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407995
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11387227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011537.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7488-55-3 | O4SSn | 214.77 g/mol
Det används i förtenningsbad och det är en föregångare för tennmetall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7488-55-3
Molekylformel O4SSn
Molekylvikt (g/mol) 214.77
MDL-nummer MFCD00011246
InChI-nyckel OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
PubChem CID 62643
IUPAC-namn tenn(2+);sulfat
LEDER [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) sulfate
Smältpunkt 378°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 95.5% min.
Löslighetsinformation Soluble in water and dilute H2SO4.
Formel vikt 214.77
Densitet 4.15 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.