Läs mer
Tenn(II)sulfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10174560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10174560 100 g Glasflaska 100g
10676222 500 g Glasflaska 500g
11974251 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10174560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223661000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7488-55-3 | O4SSn | 214.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7488-55-3
Molekylformel O4SSn
Molekylvikt (g/mol) 214.77
MDL-nummer MFCD00011246
InChI-nyckel OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
PubChem CID 62643
LEDER [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Tin(II) sulfate
Smältpunkt 360.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Powder, Crystals and/or Lumps
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 94% min. (Iodimetry)
Linjär formel SnSO4
Merck Index 15,8917
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted sulfuric acid
IUPAC-namn tenn(2+);sulfat
Formel vikt 214.75
Procent renhet 95%
Förpackning Glasflaska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tin(II) sulfate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.