Läs mer
Tenn(II)sulfid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407996
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11317667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014051.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-95-0 | SSn | 150.77 g/mol
Polymerisationskatalysator. Tenn(II)sulfid används som polymerisationskatalysator. Det används också som ett friktionsmaterial. Vidare används det i optoelektroniska enheter såväl som en komponent i heterojunction fotovoltaiska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-95-0
Molekylformel SSn
Molekylvikt (g/mol) 150.77
MDL-nummer MFCD00011245
InChI-nyckel DZXKSFDSPBRJPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii sulfide, stannous sulfide, tin sulfide sns, tin monosulfide, tin sulphide, stannanethione, herzenbergite, zinnsulfur, acmc-1btyn
PubChem CID 426379
IUPAC-namn X²-tenn(2+)sulfandiid
LEDER [S--].[Sn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) sulfide
Smältpunkt 882°C
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Soluble in conc. HCl,hot conc. H2SO4.Insoluble in water.
Formel vikt 150.75
Densitet 5.08
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.