Läs mer
Tin(II) tartrate hydrate, 95%
Produktkod. 11314537
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314537 100 g 100g
11304537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039604.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 815-85-0 | C4H4O6Sn | 266.78 g/mol
Den används för färgning och tryckning av textilier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 815-85-0
Molekylformel C4H4O6Sn
Molekylvikt (g/mol) 266.78
MDL-nummer MFCD00054358
InChI-nyckel YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L
Synonym unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1
PubChem CID 66545835
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat;tenn(2+)
LEDER [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) tartrate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,8792
Löslighetsinformation slightly soluble in water.
Formel vikt 266.76 (Anhydrous)
Procent renhet 95%
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.