Läs mer
Tin(II) tartrate hydrate, 95%
Produktkod. p-7050865
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11304537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039604.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 815-85-0 | C4H4O6Sn | 266.78 g/mol
Den används för färgning och tryckning av textilier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 815-85-0
Molekylformel C4H4O6Sn
Molekylvikt (g/mol) 266.78
MDL-nummer MFCD00054358
InChI-nyckel YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L
Synonym unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1
PubChem CID 66545835
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat;tenn(2+)
LEDER [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) tartrate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,8792
Löslighetsinformation slightly soluble in water.
Formel vikt 266.76 (Anhydrous)
Procent renhet 95%
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(II) tartrate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tin(II) tartrate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.