Läs mer
Tenn(II)tellurid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080500
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11319409
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089186.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12040-02-7 | H2SnTe | 248.33 g/mol
Tenn(II)tellurid används som detektormaterial för fotodioder i infrarött spektralområde.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12040-02-7
Molekylformel H2SnTe
Molekylvikt (g/mol) 248.33
MDL-nummer MFCD00049543
InChI-nyckel UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn stannanetellon
LEDER [SnH2]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin (II) telluride
Smältpunkt 780°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 246.29
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Densitet 6.48 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.