Läs mer
Tin(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aq. soln.
Produktkod. p-7080523
Kvantitet:
1 kg
3 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
Produktkod. 11443810
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089669.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13814-97-6 | B2F8Sn | 292.32 g/mol
Tenn(II)tetrafluorborat används vid elektroplätering. Den används också för plätering av badförtennad koppar, tenn och tennlegering. Vidare fungerar det som en katalysator för olika organiska reaktioner. Det används också i metallplätering. Utöver detta används det som en petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13814-97-6
Molekylformel B2F8Sn
Molekylvikt (g/mol) 292.32
MDL-nummer MFCD00054047
InChI-nyckel JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate
PubChem CID 159698
IUPAC-namn tenn(2+);ditetrafluorborat
LEDER [Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin (II) tetrafluoroborate
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Sn(BF4)2
UN-nummer UN3264
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 292.3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Densitet 1.670 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.