Läs mer
Tenn(II)trifluormetansulfonat, 97%
Produktkod. 11394527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394527 5 g 5g
11384527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039603.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 62086-04-8 | CH4F3O3SSn+ | 271,805 g/mol
Tenn(II)trifluormetansulfonat är en mild Lewis syra som används för stereoselektiva aldol- och Michael-reaktioner; [2,3]-Wittig och Irland-Claisen omarrangemang, Horner-Wadsworth-Emmons reaktioner, asymmetrisk [3 + 2] cykloaddition, ringöppningsreaktioner och Friedel-Crafts reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62086-04-8
Molekylformel CH4F3O3SSn+
Molekylvikt (g/mol) 271.805
MDL-nummer MFCD00191251
InChI-nyckel IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC-namn molekylärt väte;tenn(2+);trifluormetansulfonat
LEDER [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt (nedbrytning)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3288
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 416.82
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.