Läs mer
Tennisotopstandard: Sn @ 10 μg/ml i 2% HNO3, tr. HF (anrikad i Sn-122), VHG™
Produktkod. 30003161
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
30003161 50 ml
1 options
Produktkod. 30003161 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS122SN50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Tennisotopstandard: Sn @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, tr. HF (anrikad i Sn-122)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin 122
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Tin 122
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 122Sn
Synonym 122Sn
LEDER [122Sn]
IUPAC-namn Tenn 122
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 121.9
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 121,9034 g/mol