Läs mer
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine Dichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine Dichloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N7O/c1-21(2,29)13-25-19-24-12-16(18(28-19)11-14-3-4-14)17-7-10-23-20(27-17)26-15-5-8-22-9-6-15/h5-10,12,14,29H,3-4,11,13H2,1-2H3,(H,24,25,28)(H,22,23,26,27) |
| Formel vikt | 391.212 |