Läs mer
Tenn(IV) 2-etylhexanoat-diisopropoxid, 98% (metallbasis)
Produktkod. 11303548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303548 1 g 1g
11393538 5 g 5g
11313548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039169.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
CAS: 288374-32-3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288374-32-3
MDL-nummer MFCD00210604
Synonym tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 523.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.