Läs mer
Tenn(IV)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364809
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364809 50 g 50g
11354809 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071120.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-67-5 | Br4Sn | 438.326 g/mol
En specialprodukt för proteomikforskning. Används som en prekursor för SnO2 genom laserassisterad CVD med högre effektivitet än andra prekursorer som dibutyltenndiacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-67-5
Molekylformel Br4Sn
Molekylvikt (g/mol) 438.326
MDL-nummer MFCD00011240
InChI-nyckel LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
PubChem CID 24616
IUPAC-namn tetrabromstannan
LEDER Br[Sn](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 202°C (734mmHg)
Kemiskt namn eller material Tin (IV) bromide
Smältpunkt 31°C
Färg Färglös till Vit
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8773
Löslighetsinformation Very soluble in water. Soluble in ethyl alcohol.
Formel vikt 438.33
Procent renhet 99%
Odör Acidic
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 3.34 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.