Läs mer
Tenn(IV)klorid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407998
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11314879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071203.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.51 g/mol
Tenn(IV)klorid är en prekursor för att framställa tennorganiska föreningar såsom tetralkyltenn och dialkyldiklortin(IV), som kan användas som katalysatorer och polymerstabilisatorer. Som en Lewis syrakatalysator används den i Fridel-Crafts reaktioner för alkylering och cyklisering. Det är involverat i den selektiva nitreringen av aromatiska föreningar i närvaro av rykande salpetersyra. Dessutom används den för att framställa tenn(IV)-oxidbeläggning genom sol-gel-process.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7646-78-8
Molekylformel Cl4Sn
Molekylvikt (g/mol) 260.51
MDL-nummer MFCD00011242
InChI-nyckel HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC-namn tetraklorstannan
LEDER Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kokpunkt 114°C
Kemiskt namn eller material Tin(IV) chloride
Smältpunkt °C to 33°C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,benzene,toluene,chloroform,acetone,carbon terachloride,gasoline and carbon disulfide.
Formel vikt 260.5
Brytningsindex 1.512
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.26 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.