Läs mer
Tin(IV) chloride, 99%, anhydrous
Produktkod. p-4509799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
10ml
2.5 L
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10472391
Brand: Thermo Scientific Acros 197510100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-78-8
Molekylformel Cl4Sn
Molekylvikt (g/mol) 260.52
InChI-nyckel HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC-namn tetraklorstannan
LEDER Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 114.0°C
Kemiskt namn eller material Tin(IV) chloride
Smältpunkt -33.0°C
Färg Brun-röd
Fysisk form Lösning
Kvantitet 10 mL
Analysprocentintervall 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Linjär formel SnCl4
Fieser 01,1111; 03,269; 05,627; 06,553; 07,342; 09,436; 11,522; 12,486; 13,14; 14,304; 15,311; 17,335
Merck Index 15,8901
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in carbon disulfide, alcohol, carbon, tetrachloride, benzene, toluene, acetone, kerosene, and gasoline
Formel vikt 260.52
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.22, 2.2200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.