Läs mer
Tin(IV) chloride, anhydrous, 98% (metals basis)
Beskrivning
Tenn(IV)klorid är en prekursor för att framställa tennorganiska föreningar såsom tetralkyltenn och dialkyldiklortin(IV), som kan användas som katalysatorer och polymerstabilisatorer. Som en Lewis syrakatalysator används den i Fridel-Crafts reaktioner för alkylering och cyklisering. Det är involverat i den selektiva nitreringen av aromatiska föreningar i närvaro av rykande salpetersyra. Dessutom används den för att framställa tenn(IV)-oxidbeläggning genom sol-gel-process.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 114°C |
| Kemiskt namn eller material | Tin(IV) chloride |
| Smältpunkt | -33°C |
| Namnnotering | Anhydrous |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 4 x 500 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | SnCl4 |
| UN-nummer | UN1827 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.