Läs mer
Tin(Iv) Chloride Anhydrous, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10448420 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10448420 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10448420 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1665/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 114°C
Smältpunkt -33°C
CAS 7646-78-8
Färg Yellow
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Molekylformel Cl4Sn
MDL-nummer 11242
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
InChI-nyckel HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
LEDER Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn tetrachlorostannane
Molekylvikt (g/mol) 260.51
PubChem CID 24287
Formel vikt 260.52g/mol
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Ångtryck 24.7mbar at 20°C
Densitet Vapor Density: 9
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .