Läs mer
Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate), 95%
Produktkod. 11377298
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377298 50 g 50g
11367298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030532.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16919-46-3 | C10H14Cl2O4Sn | 387.83 g/mol
Det används som råmaterial i syntesen. Det används också som NMR-skiftreagens och som katalysatorer för organisk syntes och prekursorer till industriella hydroformyleringskatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16919-46-3
Molekylformel C10H14Cl2O4Sn
Molekylvikt (g/mol) 387.83
MDL-nummer MFCD00015316
InChI-nyckel DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
Synonym Bis(acetylacetonato)dichlorotin(IV); Tin(IV) bis(acetylacetonate) chloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sn+4].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate)
Smältpunkt 199°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3146
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
IUPAC-namn tenn(4+)-bis(2,4-dioxopentan-3-id)diklorid
Formel vikt 387.83
Procent renhet 95%
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.