Läs mer
Tenn(IV)kloridhydrat, 98 %
Produktkod. 11347307
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347307 500 g 500g
11337307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011570.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10026-06-9 | Cl4Sn | 260,51 g/mol
Tenn(IV)kloridhydrat används vid bildandet av en xerogel via en cyanogel, en gel som kan användas i fasta gassensorer. Det är involverat i framställningen av tunna filmer av indiumtennoxid genom kemisk ångavsättningsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-06-9
Molekylformel Cl4Sn
Molekylvikt (g/mol) 260.51
MDL-nummer MFCD00149864
InChI-nyckel HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC-namn tetraklorstannan
LEDER Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(IV) chloride hydrate
Smältpunkt 56 °C
Fysisk form Lump
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 260,50 (vattenfri)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.