Läs mer
Tenn(IV)kloridhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407997
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11337307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011570.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-06-9 | Cl4Sn | 260.51 g/mol
Tenn(IV)kloridhydrat används vid bildandet av en xerogel via en cyanogel, en gel som kan användas i fasta gassensorer. Det är involverat i framställningen av tunna filmer av indiumtennoxid genom kemisk ångavsättningsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-06-9
Molekylformel Cl4Sn
Molekylvikt (g/mol) 260.51
MDL-nummer MFCD00149864
InChI-nyckel HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC-namn tetraklorstannan
LEDER Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(IV) chloride hydrate
Smältpunkt 56 °C
Fysisk form Lump
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 260.50 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(IV) chloride hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Stannic chloride, pentahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.