Läs mer
Tin(IV) chloride pentahydrate, 98+%, extra pure
Produktkod. p-3756721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10751691
Brand: Thermo Scientific Acros 223691000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-06-9 | Cl4H10O5Sn | 350.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-06-9
Molekylformel Cl4H10O5Sn
Molekylvikt (g/mol) 350.59
MDL-nummer MFCD00149864
InChI-nyckel KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC-namn tenn(4+)-pentahydrattetraklorid
LEDER O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(IV) chloride pentahydrate
Smältpunkt 56.0°C
Namnnotering Extra Pure
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98% min
Linjär formel SnCl4·5H2O
Merck Index 14, 8774
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 350.57
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Stannic chloride, pentahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.