Läs mer
Tin(IV) iodide, 95%
Produktkod. p-7080307
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11324809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071114.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Används i kemisk forskning och som livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-47-8
Molekylformel H4I4Sn
Molekylvikt (g/mol) 630.36
MDL-nummer MFCD00036272
InChI-nyckel ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC-namn tetrajodostannan
LEDER [Sn].I.I.I.I
Specifikationer
Kokpunkt 340°C
Kemiskt namn eller material Tin (IV) iodide
Smältpunkt ∼143°C
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Linjär formel SnI4
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8777
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
Formel vikt 626.31
Procent renhet 95%
Brytningsindex 2.106
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.46 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.