Läs mer
Tenn(IV)jodid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin(IV) Iodide |
| CAS | 7790-47-8 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | I4Sn |
| Synonym | Tin Iodide, Stannic Iodide, Tetraiodostannane, Tetraiodotin, Tin Tetraiodide, Tetraiodostannane |
| InChI formel | InChI=1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
| LEDER | I[Sn](I)(I)I |
| IUPAC-namn | Tetraiodostannan |
| Molekylvikt (g/mol) | 626.33 |
| Formel vikt | 627.5201 |